Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 338.00 CHF 287.30 |
Über diesen Artikel
CHF 287.30
ListenpreisCHF 338.00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
1-5 μmol per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
C-8
matrix spacer
9 atoms
storage temp.
−20°C
Application
Adenosine 5′-diphosphate has been used in the research of platelet integrin α(IIb)β3, which is crucial for platelet aggregation. It has been determined that the interaction between Adenosine 5′-diphosphate and the receptor P2Y12 is needed for the maintenance of integrin α(IIb)β3 activation. Adenosine 5′-diphosphate agarose (5′-ADP agarose) has been used in purification of heat schock proteins.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver stabilisiert mit Lactose
Preparation Note
Quellfaktor = 1 g ergibt 8-16 mL gepacktes Gel
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form aqueous glycerol suspension | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| matrix attachment C-8 | matrix attachment C-8 | matrix attachment ribose hydroxyls | matrix attachment - |
| extent of labeling 1-5 μmol per mL | extent of labeling ≥2 μmol per mL | extent of labeling 1-5 μmol per mL | extent of labeling - |
| matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix 4% beaded agarose | matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosin-5′-Diphosphat-Agarose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A2810-5ML | 04061837769344 |