Fortfahren mit
934B
PBS IHC Wash Buffer + TWEEN® 20
20X PBS, 1% Tween® 20
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
form
buffered aqueous solution
packaging
pkg of 1 L 20x (934B-09), pkg of 200 mL 20x (934B-06)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
shipped in
ambient
General description
Phosphate Buffered Immunohistochemistry wash buffer plus TWEEN 20 is a 20X concentrated solution that is employed to rinse reagents off slides and to provide a medium for short-term storage of immunohistochemistry specimens between application of reagents.
Physical form
Solution containing PBS buffer and TWEEN 20
Other Notes
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
935BS2015524653
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
500, 600
Quality Level
500, 600
Quality Level
200
Quality Level
100
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
solution
form
tablet
description
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
description
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
description
-
description
-
packaging
pkg of 1 L 20x (934B-09), pkg of 200 mL 20x (934B-06)
packaging
pkg of 1 L 20x (935B-09), pkg of 200 mL 20x (935B-06)
packaging
-
packaging
-
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
934B-060841683105206
934B-090841683105190
Questions
  1. What is the Tween 20 concentration in this product?
    1 answer
    1. The concentration of the Tween 20 in this product is 1%.