Phosphate Buffer Saline (PBS) and Tris Buffer Saline (TBS) are concentrated wash solutions designed for rinsing reagents from tissue slides and preserving tissue sections between reagent applications. PBS is recommended with any detection system, except those containing alkaline phosphatase. Conversely, TBS is recommended when alkaline phosphatase is present to avoid excessive phosphate accumulation and consequent reduction in the rate of reaction. Adding Tween® 20 to both PBS and TBS may help reduce background and produce a cleaner immunohistochemical stain overall. The most significant factor is the intention for use to visualize the stain, with what chromogen and detection kit. For HRP or Alk Phos on the breast panel, TBS can be used for both. For diluent, as long as products are stored properly (2 to 8C), the diluent will help stabilize diluted antibodies, and the same applies for use with HRP or Alk Phos detection for TBS to be run on either, while PBS works best with HRP. This allows for a longer expiration date and aligns with the antibody expiration date.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Tris-gepufferter Waschpuffer für die Verwendung in der Immunhistochemie plus TWEEN 20 ist eine 20-fach konzentrierte Lösung, die zum Abspülen von Reagenzien von Objektträgern und als Medium für die kurzfristige Lagerung von immunhistochemischen Proben zwischen den einzelnen Anwendungen der Reagenzien eingesetzt wird.
Biochem/physiol Actions
Tween 20 trägt in vitro aber nicht in vivo zur Verbesserung des Darmtransits von Doxorubicin bei.
Physical form
Lösung enthält TBS-Waschpuffer und TWEEN 20
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunohistochemistry: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 500, 600 | Quality Level 500, 600 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form liquid | form tablet |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 15-25°C |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient |
| description [For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions] | description [For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions] | description - | description - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Tween 20 increases intestinal transport of doxorubicin in vitro but not in vivo.
Al-Saraf A, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 498(1-2), 66-69 (2016)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 935B-06 | 0841683125327 |
| 935B-09 | 0841683106920 |
-
Is there a recommended or preferable wash buffer (TBS or PBS) for a breast panel in Autostainer? Moreover, please confirm how long one can wait once the dilution of the concentrated product is done? Both TBS and PBS in this case.