Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 488.00 CHF 366.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H56N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.80
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
CHF 366.00
ListenpreisCHF 488.00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
functional group
ester
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4CC(CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)NCCN(C)C
InChI
1S/C32H56N2O2/c1-22(2)9-8-10-23(3)27-13-14-28-26-12-11-24-21-25(36-30(35)33-19-20-34(6)7)15-17-31(24,4)29(26)16-18-32(27,28)5/h11,22-23,25-29H,8-10,12-21H2,1-7H3,(H,33,35)/t23-,25?,26+,27-,28+,29+,31+,32-/m1/s1
InChI key
HIHOWBSBBDRPDW-MTIZRNOUSA-N
Application
- Role of interleukin-6 in antigen-specific mucosal immunoglobulin A induction by cationic liposomes.: This study investigates the use of cholesteryl N-(2-dimethylaminoethyl)carbamate in cationic liposomes for enhancing mucosal immunoglobulin A production, highlighting its potential in vaccine development (Tada et al., 2021).
- Nasal vaccination with pneumococcal surface protein A in combination with cationic liposomes consisting of DOTAP and DC-chol confers antigen-mediated protective immunity against Streptococcus pneumoniae infections in mice.: This research demonstrates the efficacy of cholesteryl N-(2-dimethylaminoethyl)carbamate in nasal vaccines, providing a promising strategy for respiratory infection prevention (Tada et al., 2018).
Biochem/physiol Actions
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| functional group ester | functional group ester | functional group - | functional group - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?