Fortfahren mit
89216
Pektinase aus Aspergillus
≥0.3 U/mg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 42.50
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 93.80
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥0.3 U/mg
Biological source:
Aspergillus sp.
CHF 42.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Aspergillus sp.
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥0.3 U/mg
storage temp.
2-8°C
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol galacturonic acid from polygalacturonic acid per minute at pH 4.0 and 50° C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E6287P4032P2143
specific activity
≥0.3 U/mg
specific activity
-
specific activity
≥3 units/mg solid
specific activity
≥0.6 unit/mg solid
biological source
Aspergillus sp.
biological source
Aspergillus aculeatus
biological source
Aspergillus sp. (A. melleus)
biological source
Aspergillus sp. (Aspergillus saitoi)
form
powder
form
aqueous solution
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
89216-10G04061841208860
89216-50G04061841208877