P4032
Proteinase aus Aspergillus melleus
Type XXIII, ≥3 units/mg solid
Synonym(e):
Protease M Amano
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Aspergillus sp. (A. melleus)
Typ
Type XXIII
Form
solid
Spezifische Aktivität
≥3 units/mg solid
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves