Fortfahren mit
77161
Pepsin aus Schweinemagenschleimhaut
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Pepsini pulvis, Pepsin A, Pepsin aus Schweinemagen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 209.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42010127
EC Number:
232-629-3
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
CHF 209.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
tested according to Ph. Eur.
form
powder
mol wt
35 kDa
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Application
Pepsinspaltung kann zur Herstellung von F(ab′)2-Antikörperfragmenten eingesetzt werden. Pepsin unter: www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Biochem/physiol Actions
Bevorzugte Spaltung: hydrophobe und aromatische Reste in den Positionen P1 und P1′. Spaltet Phe-Val-, Gln-His-, Glu-Ala-, Ala-Leu-, Leu-Tyr-, Tyr-Leu-, Gly-Phe-, Phe-Phe- und Phe-Tyr-Bindungen in der β-Insulinkette auf.
Analysis Note
Der optimale pH-Wert beträgt 2–4. Aktiv in 4 M Harnstoff und 3 M Guanidin HCl. Stabil bei 60 °C. Pepsin wird bei pH-Werten zwischen 8,0 und 8,5 irreversibel inaktiviert.
Disclaimer
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P688777151P7000
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
Gene Information
pig ... LOC396892(396892)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
mol wt
35 kDa
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
UniProt accession no.
P00791
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heather H Pua et al.
Cell reports, 26(4), 933-944 (2019-01-24)
Extracellular RNAs (exRNAs) can be released by numerous cell types in vitro, are often protected within vesicles, and can modify recipient cell function. To determine how the composition and cellular sources of exRNAs and the extracellular vesicles (EVs) that carry them
Liqing Zhou et al.
Behavioural brain research, 364, 374-382 (2018-01-18)
Accumulating evidence supports an increase in emotional and behavioral problems in patients with food allergy, but the underlying mechanism remains poorly understood. Here we found that in addition to inducing an increase of allergic factors in serum, food allergy also
Gao-Na Shi et al.
Therapeutic advances in medical oncology, 13, 1758835920987056-1758835920987056 (2021-02-23)
Dendritic cells (DCs) are antigen-presenting cells that play a pivotal role in adaptive cell-mediated immunity by priming and activating T cells against specific tumour and pathogenic antigens. Methotrexate (MTX), a folate derivative, functions as an immunoregulatory agent. However, the possible
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S7388-500MG04061835559107
S7388-25MG04061835559091
S7388-100MG04061835559084
S7388-250MG04061836959951
573462-25MG07790788051792
77161-100G04061833311943
Questions
  1. Hi, How many U/mL is in this product?
    1 answer
    1. This product is a powder with a minimum activity specification of 0.5 Ph. Eur. U/mg (calculated on dry substance). Kindly review the lot-specific certificate of analysis for the lot-specific result.