Fortfahren mit
69658
Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
average mol wt 150,000
Synonym(e):
FITC–Dextran 150, FITC–Dextran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 423.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 423.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 150,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
application(s)
cell analysis
Application
Dextran markiert mit Fluoresceinisothiocyanat für eine mögliche Verwendung in Perfusionstudien an Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
52471FD250SFD40S
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
mol wt
average mol wt 150,000
mol wt
average mol wt 2,000,000
mol wt
average mol wt 250,000
mol wt
average mol wt 40,000
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
-
fluorescence
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluoreszeinisothiocyanat–Dextran
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHR1007-1G04061835236831
NIST92004061834188551
M4125-1KG04061835546787
M4125-500G04061835546794
M020000004061833992715
M1902-1KG04061835546633
M8429-6X1KG04061833612170
M8429-5KG04061834063155
M9647-10KG04061833612255
100494250004027269048778
137162060104065270033031
137162902504065270031143
105980950004027269224097
105980902404022536994086
137096902504054839001727
137162901204065270033048
137162901304065270031020
103668100004054839194146
105983100004022536070636
105988100004022536961385
105980250004022536961378
105988902404022536934037