Fortfahren mit
47014
L-Lactaldehyd -Lösung
1 M in H2O
Synonym(e):
(2S)-2-Hydroxy-propanal -Lösung, (S)-2-Hydroxy-propionaldehyd -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
concentration
1 M in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3/t3-/m0/s1
InChI key
BSABBBMNWQWLLU-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
L-Lactaldehyde is an intermediate metabolite in the pyruvate metabolism pathway and is irreversibly produced from pyruvaldehyde via the enzyme aldehyde reductase, which is then irreversibly converted to propylene glycol via aldehyde reductase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
49426P-18542418
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
-
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
concentration
1 M in H2O
concentration
~1 M in H2O
concentration
287 μg/mL in acetonitrile: DMSO (7:3)
concentration
1 M in H2O
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Y Zhu et al.
Journal of bacteriology, 171(2), 862-867 (1989-02-01)
Catabolism of the six-carbon compound L-fucose results in formation of dihydroxyacetone phosphate (C-1-to-C-3 fragment) and L-lactaldehyde (C-4-to-C-6 fragment) as intermediates. The fate of lactaldehyde depends on the respiratory growth conditions. Aerobically, lactaldehyde is oxidized to L-lactate by an NAD-linked dehydrogenase
Cristina Montella et al.
Journal of bacteriology, 187(14), 4957-4966 (2005-07-05)
The FucO protein, a member of the group III "iron-activated" dehydrogenases, catalyzes the interconversion between L-lactaldehyde and L-1,2-propanediol in Escherichia coli. The three-dimensional structure of FucO in a complex with NAD(+) was solved, and the presence of iron in the
THE METABOLISM OF LACTALDEHYDE. VI. THE REDUCTION OF D- AND L-LACTALDEHYDE IN RAT LIVER.
S M TING et al.
Biochimica et biophysica acta, 89, 217-225 (1964-08-26)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
47014-100MG04061833471791
47014-5ML04061837838156
47014-1ML04061837838149
47014-500MG04061833497098