Fortfahren mit
49426
DL-Lactaldehyd -Lösung
~1 M in H2O
Synonym(e):
2-Hydroxy-propanal -Lösung, 2-Hydroxy-propionaldehyd -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.08
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1719827
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (TLC)
Quality Segment
concentration
~1 M in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(C(O)C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3
InChI key
BSABBBMNWQWLLU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Lactaldehyde is an intermediate in the pyruvate metabolic pathway. Pyruvaldehyde is irreversibly produced from D-lactaldehyde via the enzyme glyoxylate reductase. L-lactaldehyde is an intermediate metabolite in the pyruvate metabolism pathway and is irreversibly produced from pyruvaldehyde via the enzyme aldehyde reductase, which is then irreversibly converted to propylene glycol via aldehyde reductase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
47014P-18542418
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
-
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
concentration
~1 M in H2O
concentration
1 M in H2O
concentration
287 μg/mL in acetonitrile: DMSO (7:3)
concentration
1 M in H2O
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)