Fortfahren mit
42418
D-Lactaldehyd -Lösung
≥95.0% (TLC), liquid
Synonym(e):
(2R)-2-Hydroxy-propanal -Lösung, (R)-2-Hydroxy-propionaldehyd -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 202.00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 784.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
CHF 202.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
D-Lactaldehyd -Lösung, 1 M in H2O
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Segment
form
liquid
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
concentration
1 M in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3/t3-/m1/s1
InChI key
BSABBBMNWQWLLU-GSVOUGTGSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Lactaldehyde is an intermediate in the pyruvate metabolic pathway. Pyruvaldehyde is irreversibly produced from D-lactaldehyde via the enzyme glyoxylate reductase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
77916425247649800
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
85.0-90.0%
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
-
concentration
1 M in H2O
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
concentration
≥85%, 85.0-90.0% in H2O
concentration
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)