Fortfahren mit
22640
Chinin -hemisulfat (Salz) Monohydrat
BioReagent, suitable for fluorescence, 99.0-101.0%
Synonym(e):
Chinin-sulfat (2:1) (Salz) Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 52.20
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 218.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24N2O2 · 0.5H2O4S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.47
UNSPSC Code:
12352210
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6113937
CHF 52.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
99.0-101.0%
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
fluorescence
λex 347 nm; λem 448 nm in 0.5 M sulfuric acid
suitability
suitable for fluorescence
antibiotic activity spectrum
parasites
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
O.O.OS(O)(=O)=O.COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.COc5ccc6nccc([C@@H](O)C7CC8CCN7C[C@@H]8C=C)c6c5
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1
InChI key
ZHNFLHYOFXQIOW-LPYZJUEESA-N
General description
Quinine hemisulfate salt monohydrate is a naturally occurring well known fluorescent standard material. Quinine hemisulfate salt monohydrate or QSM has a fluorescence lifetime between 1.0 to 3.0 ns.[1]
Application
Quinine hemisulfate salt monohydrate is used for indirect photometric detection of polyamines in biological samples.[2] It is suitable for studying metabolism of bio crystalized heme, hemozoin, in malarial parasites and to study the toxicity of heme (FP)-complexes.
Biochem/physiol Actions
blockiert Kaliumkanäle. Anti-Malaria
blockiert Kaliumkanäle. Anti-Malaria, anticholinerges, antihypertensives und hypoglykemisches Agens; ursprünglich aus südafrikanischen Bäumen der Gattung Cinchona isoliert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
226421597005Q1250
antibiotic activity spectrum
parasites
antibiotic activity spectrum
parasites
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
parasites
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
enzyme | inhibits
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
99.0-101.0%
assay
-
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)