Fortfahren mit
21953
5(6)-Carboxytetramethylrhodamin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (sum of isomers, HPCE)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 346.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’340.00
CHF 938.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H22N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.45
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
CHF 346.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥85% (sum of isomers, HPCE)
form
solid
mp
≥300 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 543 nm; λem 572 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CN(C)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(O)=O)N(C)C)c1.CN(C)c6ccc7c(Oc8cc(ccc8C79OC(=O)c%10ccc(cc9%10)C(O)=O)N(C)C)c6
InChI
1S/2C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-19-21(12-15)31-22-13-16(27(3)4)7-10-20(22)25(19)18-8-5-14(23(28)29)11-17(18)24(30)32-25;1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)31-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)25(18)20-11-14(23(28)29)5-8-17(20)24(30)32-25/h2*5-13H,1-4H3,(H,28,29)
InChI key
LBUFYZITRTUEFI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagiert mit primären und sekundären Aminogruppen von Proteinen, Nukleinsäuren und anderen Biomolekülen.
5(6)-Carboxytetramethylrhodamine (TAMRA, TMR) may be used as a fluorescence probe to study the distribution of molecules such as cell-penetrating peptides (CPPs) and as fluorescence partner in applications such as two-dimensional fluorescence intensity distribution analysis (2D-FIDA), luminescence resonance energy transfer (LRET) and fluorescence resonance energy transfer (FRET).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
945064693521882
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 543 nm; λem 572 nm in methanol
fluorescence
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble (pH ≥ 5)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥85% (sum of isomers, HPCE)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥95% (TLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5(6)-Carboxytetramethylrhodamin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Jinliang Liu et al.
Biosensors & bioelectronics, 43, 252-256 (2013-01-16)
In this short communication we report an efficient and versatile method for the detection of methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) DNA sequence with high sensitivity and specificity. This method is based on upconversion nanoparticles (UCNs) and luminescence resonance energy transfer (LRET)
Dongyun Liu et al.
The AAPS journal, 15(1), 288-298 (2012-12-01)
Peptide and protein drugs have become the new generation of therapeutics, yet most of them are only available as injections, and reports on oral local intestinal delivery of peptides and proteins are quite limited. The aim of this work was
P Kask et al.
Biophysical journal, 78(4), 1703-1713 (2000-03-29)
A method of sample analysis is presented which is based on fitting a joint distribution of photon count numbers. In experiments, fluorescence from a microscopic volume containing a fluctuating number of molecules is monitored by two detectors, using a confocal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
21953-100MG-F04061833488775
21953-500MG-F04061838776006