Fortfahren mit
46935
6-[Fluoreszein-5(6)-carboxamido]hexansäure
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Fluorescein-5(6)-carbamidocapronsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Sparen Sie 15% vom Listenpreis*
Verwenden Sie den Code SAVE15 im Warenkorb. Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 337.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H23NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
489.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
CHF 337.00
Speichern 15% mit Code SAVE15
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCNC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)CCCCCNC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
InChI
1S/2C27H23NO8/c29-16-6-9-20-22(13-16)35-23-14-17(30)7-10-21(23)27(20)19-8-5-15(12-18(19)26(34)36-27)25(33)28-11-3-1-2-4-24(31)32;29-16-6-9-19-22(13-16)35-23-14-17(30)7-10-20(23)27(19)21-12-15(5-8-18(21)26(34)36-27)25(33)28-11-3-1-2-4-24(31)32/h2*5-10,12-14,29-30H,1-4,11H2,(H,28,33)(H,31,32)
InChI key
WEJBWDKWIFHWDE-UHFFFAOYSA-N
Application
6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid is used as a fluorescein-based fluorescent label for proteins that can be analyzed in applications such as quenching experiments.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4694021877M041080
description
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
description
suitable for fluorescence, ≥75% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
description
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
conforms to structure for H-NMR
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0, λex 490 nm; λem 514 nm (pH 8.2)
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
solubility
DMSO: soluble, DMF: soluble
solubility
methanol: soluble, DMF: soluble
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)