Fortfahren mit
2108
E-Toxate Reagent
Single test vial
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 322.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
CHF 322.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
storage temp.
−20°C
Other Notes
10 mL of Catalog No. 2107 ("Endotoxin-free" water) is supplied with each 1-vial and 10-vial order. 2 × 10 mL is supplied with 100-vial orders.
Ready-to-use single test vials containing E-TOXATE reagent. Pipette test solution directly into the vial.
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E8904E8779E9029
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
sensitivity measuring range
-
sensitivity measuring range
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
dry concentrate
form
dry concentrate
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Tanguy Lechertier et al.
Nature communications, 11(1), 2810-2810 (2020-06-06)
The overexpression of the protein tyrosine kinase, Focal adhesion kinase (FAK), in endothelial cells has implicated its requirement in angiogenesis and tumour growth, but how pericyte FAK regulates tumour angiogenesis is unknown. We show that pericyte FAK regulates tumour growth
Tibor Sághy et al.
Cell death & disease, 10(6), 439-439 (2019-06-06)
Transglutaminase 2 (TG2) is a multifunctional protein that promotes clearance of apoptotic cells (efferocytosis) acting as integrin β3 coreceptor. Accumulating evidence indicates that defective efferocytosis contributes to the development of chronic inflammatory diseases. Obesity is characterized by the accumulation of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
119474-5G04061832097770
119474-25G04061832097763
2108-10VL04061833291382