Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 466.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
dry concentrate
Quality Segment
usage
sufficient for 50 tests
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
storage temp.
−20°C
Other Notes
Reconstitute to 5 mL per vial.
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| sensitivity measuring range 0.05-0.1 EU/mL | sensitivity measuring range - | sensitivity measuring range 0.05-0.1 EU/mL | sensitivity measuring range - |
| form dry concentrate | form dry concentrate | form solid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| usage sufficient for 50 tests | usage sufficient for 20 tests | usage - | usage - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-Toxate™ reagent from Limulus polyphemus
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| E8904-5ML | 04061838124098 |