Fortfahren mit
17783
Calcein-AM
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Calcein-acetoxymethylester, Calcein-O,O′-diacetat-tetrakis-(acetoxymethyl)-ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 686.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’970.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H46N2O23
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
994.86
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
CHF 686.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
mol wt
994.86 g/mol
fluorescence
λex 496 nm; λem 516 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca2+
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)Cc1c(OC(C)=O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)c(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
InChI
1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-39(55)17-47(18-40(56)65-22-61-26(2)50)15-32-37(68-29(5)53)13-11-35-43(32)70-44-33(16-48(19-41(57)66-23-62-27(3)51)20-42(58)67-24-63-28(4)52)38(69-30(6)54)14-12-36(44)46(35)34-10-8-7-9-31(34)45(59)71-46/h7-14H,15-24H2,1-6H3
InChI key
XKFSBWQWNMZWFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Liposome enthalten den selbstlöschenden Fluoreszenzfarbstoff Calcein. Dieser Fluoreszenzfarbstoff hat ein Anregungsmaximum von 495 nm und ein Abstrahlungsmaximum von 515 nm. Eine Konzentration über 70 mM führt zur Selbstlöschung, was häufig als Indikator für undichte Lipidvesikel verwendet wird. Die Leckrate wird auf Basis des Fluoreszenz-Inkrements berechnet, während das eingeschlossene Calcein aus dem liposomalen Kompartement ausläuft. Wird als Indikator für komplexometrische Titrationen von Calciumionen mit EDTA und für die fluorometrische Bestimmung von Calcium verwendet.[1][2]
Application
Calcein-AM wurde in der Durchflusszytometrie verwendet.[3]
Nicht-fluoreszierendes zellpermeables Derivat von Calcein, das nach Hydrolyse fluoreszierend wird. Verwendung als neutrales Substrat für Multidrug Resistance Protein, MRP; Einsatz in der Tumorforschung
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
56496206700C1359
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 496 nm; λem 516 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca2+
fluorescence
λex 496 nm; λem 516 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; Ca2+
fluorescence
λex 494 nm, λem 517 nm
fluorescence
-
form
solid
form
-
form
solid
form
solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcein-AM
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Recommend fluorescent dyes for live bacterial cell sorting, especially those validated that the dye enters in bacteria and are not transferred to daughter cells.
    1 answer
    1. Calcein-AM is a fluorescent dye used to stain live bacterial cells for flow cytometry application. Product 17783, Calcein-AM, is suitable for fluorescence and is at least 96.0% HPLC pure. For dyes that can stain bacteria but do not enter bacterial cells, you may find the products SCT126, BioTracker 510 Green C4(FM1-43) Synaptic Dye, and SCT127, BioTracker 640 Red C2(FM4-64) Synaptic Dye may be suitable.
      Helpful?
  2. What live cell dye (DNA non-binding) is recommended for staining live cells while ensuring that the cells remain viable after staining, particularly for bacterial cells? Would using DSMO be suitable, or is there an alternative stain recommendation?
    1 answer
    1. Calcein AM may not be soluble in water. DMSO can be used as the solvent and there is no mention of solubility in water or alcohol. The free acid is soluble in water and ethanol. However, only DMSO is listed for the solubility of Calcein AM. Concerns about DMSO affecting bacteria viability may lead to a switch from the hexa ester to the free acid form. Maintaining a 1:500 dilution of DMSO in the staining solution is advisable to avoid potential viability issues.
      Helpful?
  3. What are the spectral properties of Calcein-AM, Product 17783?
    1 answer
    1. The emission maximum for Calcein-AM is 516 nm, with excitation at 496 nm in 0.1M Tris pH 8.0 (following hydrolysis by esterase enzyme, bound to Ca(2+)).
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the solubility of Calcein-AM, Product 17783?
    1 answer
    1. Sigma tests the solubility of Product No. 17783 at a concentration of 10 mg/mL in dimethyl sulfoxide (DMSO).
      Helpful?
  6. How is Calcein-AM, Product 17783, typically used?
    1 answer
    1. Calcein-AM is a cell-permeant and non-fluorescent compound that is widely used for determining cell viability. In live cells the non-fluorescent calcein-AM is hydrolyzed by intracellular esterases into the strongly green fluorescent anion calcein. The fluorescent calcein is well-retained in the cytoplasm in live cells.
      Helpful?
  7. What is the appearance of Calcein-AM, Product No. 17783?
    1 answer
    1. Product No. 17783 can be a film, oil, paste or solid.
      Helpful?
  8. Do the Scienceware® brand polypropylene products contain any leachable material?
    1 answer
    1. Although Bel-Art does not specifically test their Scienceware® brand polypropylene products, they have no evidence of any problems with leachable material in the polypropylene.