Merck
C1359
Sigma-Aldrich
Calcein-AM -Lösung
≥90% purity (HPLC), solution
Größe auswählen
100 μL
CHF 550.00
CHF 550.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 550.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H46N2O23
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
994.86
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 550.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Calcein-AM -Lösung, 4 mM in DMSO, ≥90% (HPLC), solution
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solution
Konzentration
4 mM in DMSO
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
colorless
white to off-white
λmax
491-497 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)Cc1c(OC(C)=O)ccc2c1Oc3c(CN(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)c(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45
InChI
1S/C46H46N2O23/c1-25(49)60-21-64-39(55)17-47(18-40(56)65-22-61-26(2)50)15-32-37(68-29(5)53)13-11-35-43(32)70-44-33(16-48(19-41(57)66-23-62-27(3)51)20-42(58)67-24-63-28(4)52)38(69-30(6)54)14-12-36(44)46(35)34-10-8-7-9-31(34)45(59)71-46/h7-14H,15-24H2,1-6H3
InChIKey
XKFSBWQWNMZWFA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
In Zellen wird Calcein-AM-Lösung im Calcein-AM-Farbtransfer-Assay verwendet.[1] Es wird es für die Zellfärbung zur Quantifizierung der Zellmigration eingesetzt.[2] Es wird ebenfalls für die Erforschung der zytotoxischen Wirkungen von Arzneimitteln in Zellen genutzt.[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Calcein-AM ist ein membrandurchgängiges, nicht fluoreszierendes Molekül. Es wird von intrazellulären Esterasen in fluoreszierendes Calcein umgewandelt. Calcein besitzt begrenzte Membrandurchgängigkeit. Calcein-AM ist außerdem ein Substrat für das p-Glycoprotein (Pgp). In Gegenwart von Pgp strömt Calcein-AM aus, was die Fluoreszenz der Zelle verringert. Das Vorhandensein eines Pgp-Hemmers wiederum verstärkt das Einströmen von Calcein-AM in die Zelle und verstärkt so deren Fluoreszenz. Calcein-AM spielt in der Frühphase der Arzneimittelentwicklung eine wichtige Rolle.[4]
Nicht-fluoreszierendes, zellendurchlässiges Calcein-Derivat
Physikalische Form
Lösung in 0.4% Calcein AM und 99.6% DMSO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Overexpression of connexin 43 reduces melanoma proliferative and metastatic capacity.
Tittarelli A, Guerrero I, et al.
British Journal of Cancer, 115, e14-e14 (2016)
Pharmaceutical Profiling in Drug Discovery for Lead Selection (2005)
PEA15 impairs cell migration and correlates with clinical features predicting good prognosis in neuroblastoma.
Gawecka JE, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 131, 1556-1556 (2012)
Xiao-Cong Huang et al.
Biochemical pharmacology, 85(9), 1257-1268 (2013-02-19)
High intrinsic or acquired expression of membrane spanning, adenosine triphosphate binding cassette (ABC) transporter proteins, such as P-glycoprotein (P-gp), in cancers represents a major impediment to chemotherapy, with accelerated drug efflux leading to multi-drug resistance (MDR). Although ABC transporter inhibitors
Annalisa Lena et al.
Journal of translational medicine, 7, 13-13 (2009-02-07)
High grade gliomas are one of the most difficult cancers to treat and despite surgery, radiotherapy and temozolomide-based chemotherapy, the prognosis of glioma patients is poor. Resistance to temozolomide is the major barrier to effective therapy. Alternative therapeutic approaches have
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.