Fortfahren mit
07841
(R)-Mevalonsäure-5-phosphat Lithiumsalz
95% (TLC)
Synonym(e):
(R)-3-Hydroxy-3-methyl-5-phosphonooxy-pentansäure Lithiumsalz, (R)-5-Phospho-mevalonat Lithiumsalz, (R)-5-Phosphomevalonsäure Lithiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 419.00
CHF 314.25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13O7P · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.14 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Assay:
95% (TLC)
CHF 314.25
ListenpreisCHF 419.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95% (TLC)
optical activity
[α]/D -3.2±0.5°, c = 0.1 in 0.2 M HCl
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])OCC[C@@](O)(CC(=O)[O-])C
InChI
1S/C6H13O7P/c1-6(9,4-5(7)8)2-3-13-14(10,11)12/h9H,2-4H2,1H3,(H,7,8)(H2,10,11,12)/p-3/t6-/m1/s1
InChI key
OKZYCXHTTZZYSK-ZCFIWIBFSA-K
Application
Mevalonic acid 5-phosphate (M5P) may be used as a reference material in assays for the separation or detection of mevalonic acid 5-phosphate. Mevalonic acid 5-phosphate is the immediate precursor of isopentenyl pyrophosphate (IPP) and the mevalonate pathway which leads to isoprenoid biosynthesis. Mevalonic acid 5-phosphate may be used as a substrate to identify and characterize phosphomevalonate kinase(s).
Biochem/physiol Actions
Metabolit des Mevalonatweges, der eine wichtige Rolle in der Biosynthese von Sterolen, Dolichol, Häm und Ubichinon spielt. Von Interesse für Forschungen im Bereich der Onkologie, Autoimmunkrankheiten, Arteriosklerose und Alzheimer-Krankheit, sowie für angeborenen Mangel an Mevalonatkinase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
067117984990469
assay
95% (TLC)
assay
≥95.0% (GC), 4-9% (Lithium, ICP)
assay
95% (TLC)
assay
≥96.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D -3.2±0.5°, c = 0.1 in 0.2 M HCl
optical activity
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.5 in 1 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)