Fortfahren mit
90469
(RS)-Mevalonsäure Lithiumsalz
≥96.0% (GC)
Synonym(e):
(±)-3,5-Dihydroxy-3-methyl-valeriansäure Lithiumsalz, (±)-MVA-Li, rac.-MVA-Li, Lithium-(±)-3,5-dihydroxy-3-methyl-pentanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 120.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 508.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11O4 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.15 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.25
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
solid
CHF 120.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
solid
composition
lithium, 2.2-4.7%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CCO)(CC(=O)O)C
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
KJTLQQUUPVSXIM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolit des Mevalonatweges, der eine wichtige Rolle in der Biosynthese von Sterolen, Dolichol, Häm und Ubichinon spielt. Von Interesse für Forschungen im Bereich der Onkologie, Autoimmunkrankheiten, Arteriosklerose und Alzheimer-Krankheit, sowie für angeborenen Mangel an Mevalonatkinase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
447144214743987
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
composition
lithium, 2.2-4.7%
composition
-
composition
-
composition
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (RS)-Mevalonsäure Lithiumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. can you confirm the RS isomer relative composition of the mixed isomer product 90469?
    1 answer
    1. The compound is labeled as (±) or racemic meaning there are an equal mix of R and S isomers. However, there are no optical activity assays performed on the final product to verify the exact compositions of the R and S isomers.
      Helpful?
  4. Is there any information available regarding the solubility of (RS)-Mevalonic acid lithium salt, Catalog 90469, for resuspension purposes?
    1 answer
    1. The solubility of (RS)-Mevalonic acid lithium salt is as follows:
      1. In H2O: 100 mg/mL (648.97 mM; ultrasonic agitation required)
      2.In DMSO: 50 mg/mL (324.49 mM; ultrasonic agitation required)
      Helpful?
  5. What is the recommended solution to dissolve this product in if wanting to add to cell culture media?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However various sources state that compound is soluble in water and PBS (may require sonication), as well as DMSO.