Fortfahren mit
04499
4-Ethylmorpholin
BioXtra, suitable for protein sequencing, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
N-ethylmorpholine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 297.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
202-885-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102969
Assay:
≥99.5% (GC)
Bp:
139 °C (lit.)
CHF 297.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99.5% (GC)
impurities
with OPA-reagent reacting impurities, none detected (fluorimetric)
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
bp
139 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 300 nm
suitability
suitable for protein sequencing
SMILES string
CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
InChI key
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Pufferbestandteil für die Trennung von basischen Peptiden in Anionenaustauschchromatographie
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
045008.058948.20515
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
density
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
impurities
with OPA-reagent reacting impurities, none detected (fluorimetric)
impurities
≤3% 4-methylmorpholine
impurities
-
impurities
-
bp
139 °C (lit.)
bp
139 °C (lit.)
bp
112-114 °C/1013 hPa
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethylmorpholin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jeroen Witteveldt et al.
Cell reports, 23(11), 3275-3285 (2018-06-14)
Type I interferons (IFNs) are central components of the antiviral response. Most cell types respond to viral infections by secreting IFNs, but the mechanisms that regulate correct expression of these cytokines are not completely understood. Here, we show that activation
B.M. Malstrom et al.
Journal of Chromatography A, 215, 109-109 (1981)
R J Rando et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 50(1), 8-14 (1989-01-01)
A passive monitor for TDI which utilizes microporous Teflon diffusion membranes and a 0.5% sulfuric acid (H2SO4) absorbing medium was evaluated. The collection rate of TDI is proportional to exposure dose from 10 to at least 300 ppb.hr, and response
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820526000104022536460673
301426-250MG04061826665381
04499-100ML04061838176646
04499-25ML04061838632340