Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 51.30 | |
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 114.00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
impurities
≤3% 4-methylmorpholine
refractive index
n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442
bp
139 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
InChI key
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp −63 °C (lit.) | mp −63 °C (lit.) | mp -66 °C | mp 84-87 °C |
| density 0.91 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.91 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.92 g/cm3 at 20 °C | density 1.15 g/cm3 at 20 °C |
| bp 139 °C (lit.) | bp 139 °C (lit.) | bp 112-114 °C/1013 hPa | bp - |
| refractive index n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442 | refractive index n20/D 1.441 (lit.), n20/D 1.442 | refractive index - | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Ethylmorpholin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 04500-1L | 04061838124906 |
| 04500-250ML | 04061838632357 |