Fortfahren mit
85588
Spermin Dihydrat
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
Gerontin, Musculamin, N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-Diaminobutan, Neuridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 280.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
ND.02
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-754-2
Beilstein/REAXYS Number:
7526933
MDL number:
CHF 280.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
form
powder
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
12.0-13.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
63-64 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.20, λ: 280 nm Amax: 0.20
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.2H2O/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;/h13-14H,1-12H2;2*1H2
InChI key
MTNRSMVAYLLBAV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Gemischter NMDA-Agonist/Antagonist an der Polyamin-Bindungsstelle. Es spielt eine Rolle bei der zellulären Proliferation und Differenzierung; hemmt neuronale NO-Synthase (nNOS).
Gemischter NMDA-Agonist/Antagonist an der Polyamin-Bindungsstelle. Neuroprotektive Wirkungen wurden bei hohen Konzentrationen (1 mM) beobachtet, während Neurotoxizität bei niedrigeren Konzentrationen beobachtet wird. Es verbessert die Agonist Wirksamkeit bei der Strychnin-insensitiven Glycinbindungsstelle. Es spielt eine Rolle bei der zellulären Proliferation und Differenzierung; hemmt neuronale NO-Synthase (nNOS).
Other Notes
Polyamines: Review[1]; Inhibitor of ATPase[2][3]; DNA polymerase[4]; ribonuclease[5]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
85590S4264S3256
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥96%
assay
≥97%
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
pH
12.0-13.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
form
powder
form
crystalline (chunks)
form
semisolid
form
-
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
≤0.5% spermidine
impurities
-
impurities
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
carbonate (CO32-): ≤5000 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
85588-5G04061838055835
85588-25G04061832938714