Fortfahren mit
85590
Spermin
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
N,N′-Bis-(3-aminopropyl)-1,4-diaminobutan, Gerontin, Musculamin, Neuridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 318.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’230.00
CHF 1’045.50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.34
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-754-2
Beilstein/REAXYS Number:
1750791
MDL number:
CHF 318.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
assay
≥99.0% (GC)
form
crystalline (chunks)
impurities
≤0.5% spermidine
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28-30 (lit.)
solubility
water: 0.05 g/mL, clear, colorless
anion traces
carbonate (CO32-): ≤5000 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]N(CCCN)CCCCN([H])CCCN
InChI
1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
InChI key
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Application
Spermine, a polycationic biogenic polyamine derived from spermidine, may be used in a wide variety of biological applications as a supplement or regulatory agent.Used as co-matrix with DHB for MALDI-MS of sialylated glycans in negative ion mode.[1]
Biochem/physiol Actions
Gemischter NMDA-Agonist-/Antagonist an der Polyaminstelle. Spielt eine Rolle bei der Zellproliferation und -differenzierung, hemmt die Neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS).
Gemischter NMDA-Glutamatrezeptor-Agonist/-Antagonist an der Polyaminstelle. In hohen Konzentrationen (1 mM) wurden neuroprotektive Wirkungen beobachtet, bei niedrigeren Konzentrationen tritt dagegen eine Neurotoxizität auf. Verstärkt die Agonistenwirkung an der für Strychnin unempfindlichen Glycin-Stelle. Spielt eine Rolle bei der Zellproliferation und -differenzierung, hemmt die Neuronale Stickstoffmonoxid-Synthase (nNOS).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S4264S3256S1141
biological source
microbial, synthetic
biological source
microbial, synthetic
biological source
microbial, synthetic
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
crystalline (chunks)
form
semisolid
form
-
form
solid
solubility
water: 0.05 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
mp
28-30 (lit.)
mp
28-30 (lit.)
mp
28-30 (lit.)
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spermin
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf