Fortfahren mit
31385
Devardasche Legierung
puriss. p.a.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
AlCuZn
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
form
powder
composition
aluminum, ~45% , copper, ~50% , zinc, ~5%
mp
550 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
SMILES string
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI key
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
General description
Devarda′s alloy is a reducing agent, and has found application in being used to reduce NO3--N, or NO2--N, into NH4+-N, thereby finding functionality in being used for total nitrogen determination.
Application
Reduzierendes Reagens, welches für die Bestimmung des Gesamtstickstoff nach Kjeldahl benutzt wird. Wird für die Reduktion von Chlorat zu Chlorid in basischen Lösungen verwendet.
Devarda′s alloy was used to study, its effects as a reducing agent on Cp2TiCl-catalyzed living radical polymerization of styrene, which was initiated by epoxide radical ring opening.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4839072694841.05341
form
powder
form
powder
form
filings
form
powder
mp
550 °C (lit.)
mp
550 °C (lit.)
mp
550 °C (lit.)
mp
490-560 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
composition
aluminum, ~45% , zinc, ~5% , copper, ~50%
composition
aluminum, ~45% , copper, ~50% , zinc, ~5%
composition
aluminum, ~45% , copper, ~50% , zinc, ~5%
composition
-
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Devardasche Legierung
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)