Merck
1.05341
Supelco
Legierung nach Devarda
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Legierung nach Devarda
Größe auswählen
250 G
CHF 307.00
1 KG
CHF 723.00
CHF 307.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 307.00
1 KG
CHF 723.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352402
NACRES:
NA.21
CHF 307.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Form
powder
bp
906 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
490-560 °C
Dichte
5.79 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
2080 kg/m3
Kationenspuren
N: ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Zn].[Cu].[Al]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChIKey
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Devardasche Legierung ist eine Legierung aus Aluminium (44 %–46 %), Kupfer (49 %–51 %) und Zink (4 %–6 %). Sie wurde als Reduktionsmittel für die Analyse von Nitriten und Nitraten eingesetzt. Die Devardasche Legierung (EMSURE® Qualität) ist für regulierte Analysen und höchst anspruchsvolle Laboranwendungen optimiert. Dieses Reagens ist ideal für anspruchsvolle analytische Verfahren, für die niedrige Nachweisgrenzen und maximale Sensitivität erforderlich sind.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Optimierte Laborarbeit    
  • Spart Zeit und Kosten     
  • Herausragende Vergleichbarkeit der Ergebnisse      
  • Sicherheit bei der Produktanwendung      
  • Genauigkeit in Bezug auf Verunreinigungen      
  • Vertrauen in Analyse und Produktion
Verlinkung
Ersetzt: DX0125-2; DX0125
Hinweis zur Analyse
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable