Fortfahren mit
09830
Ammoniumbicarbonat
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonym(e):
Ammoniumhydrogencarbonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 90.70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 166.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH4HCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.06
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-911-5
Beilstein/REAXYS Number:
4329606
MDL number:
CHF 90.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.7 (vs air)
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤500 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.030, λ: 280 nm Amax: ≤0.020
SMILES string
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
InChI key
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammoniumbicarbonat kann zur Untersuchung biologischer Puffer eingesetzt werden. Ammoniumbicarbonat wurde in einer Studie eingesetzt, die aufzeigte, dass Ammoniumbicarbonatsalze, die durch Niedertemperatur-Abwärme regeneriert werden können, auch ausreichend Spannung für die Erzeugung von Wasserstoffgas in mikrobiellen Elektrolysezellen mit umgekehrter Elektrodialyse erzeugen. Ammoniumbicarbonat wurde auch in einer Studie eingesetzt, die ein schnelles und sensitives Verfahren zum gleichzeitigen Nachweis von Sudan-Farbstoffen in Lebensmittelproben mittels mizellarer elektrokinetischer Chromatografie-Massenspektrometrie mit partieller Füllung entwickelte.
Other Notes
Probenbeladungslösung für den Gasphasensequenator; entfernbares Elutionsmittel in der Ionenaustauschchromatografie; Pufferkomponente für den Aufschluss von tRNA.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6141112135.43835
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0%
assay
99-101%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioUltra
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
solid
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
220 g/L
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
7-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
pH
7-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumbicarbonat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)