Wichtige Dokumente
A6141
Ammoniumbicarbonat
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonym(e):
Ammoniumhydrogencarbonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
513 hPa ( 50 °C)
67.1 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
pH-Wert
7-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
SMILES String
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
InChIKey
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Für die Derivatisierung von Histonproteinen aus menschlichen, aus Monocyten gewonnenen Makrophagen (MDM) mittels Propionylierung.
- Entfärbung von Silber-gefärbten Proteinen in Polyacrylamidgel-Bändern während der Peptidmassen-Profilierung mittels Massenspektrometrie.
- Verdau von Proteinen, die während der Analyse von Mikrotubli-bindenden Proteinen aus Xenopus-Eiextrakten in Coomassie-Blau-gefärbten Gelbändern isoliert wurden.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)