This dye can be helpful in visualizing the microtubules of a cell. If you are studying a cancer cell line, then the natural dynamics of the microtubules will occur as the cells go through their cycle and divide. It's worth considering whether you want to add an agent to induce mitosis further, especially as you are trying to see the effects of a drug on this mechanism as it occurs.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 494.00 |
Über diesen Artikel
CHF 494.00
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Der BioTracker Farbstoff für Zytoskelett-Microtubuli ist eine grün fluoreszierende zellpermeable Taxolsonde für die Bildgebung der Zytoskelett-Mikrotubuli in lebenden Zellen. Es handelt sich um einen einfachen, schnell anwendbaren und empfindlichen Farbstoff, der mithilfe des FITC-Kanals nachgewiesen werden kann. Der Farbstoff wird mit einem Fläschchen 100 mM Verapamil, einem Effluxpumpen-Inhibitor, der die Sondenretention und die Färbung von lebenden Zellen in bestimmten Zelltypen optimieren kann, geliefert.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 500 nm
Emission: 515 nm
Application
Zellsignalwege
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Preparation Note
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Analysis Note
Extinktion: 500 nm
Emission: 515 nm
Other Notes
2) 1 Fläschchen mit 100 µl Verapamil HCL (100 mM in DMSO) (CS224592)
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
Verwandter Inhalt
-
Would it be advisable to employ any form of stimulus to induce microtubular organization in cancer cells when treating them with our drug to inhibit migration and analyze cytoskeletal changes, given that we have acquired the green microtubule dye?