Fortfahren mit
SCT136
BioTracker 488 Mitochondrienfarbstoff, grün
Live cell imaging mitochondrial dye that stains the membrane of mitochondria used to detect cell viability, metabolic activity and overall cell health.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Mitochondrien sind Organellen, die in großen Mengen in den meisten Zellen vorkommen, in denen die biochemischen Prozesse Atmung und Energieproduktion stattfinden. In metabolisch aktiven Zellen produzieren Mitochondrien durch die Aufrechterhaltung eines Protonengradienten über den Innen- und Außenmembranen ein Membranpotenzial. Der Verlust des mitochondrialen Membranpotenzials ist ein typisches Kennzeichen für Apoptose und mangelnde Zellgesundheit.
BioTracker Mitochondrienfarbstoffe sind fluorogene Farbstoffe zum Färben der Mitochondrien in lebenden Zellen. Die Farbstoffe sind membranpermeabel und nach der Anlagerung in der Mitochondrienmembran hell fluoreszierend. Die Färbung ist abhängig von der Mitochondrienmasse, nicht vom mitochondrialen Membranpotenzial. Bei Integritätsverlust der Mitochondrienmembran während des Zelltods geht auch das Signal verloren.
BioTracker 488 Mitochondrienfarbstoff, grün, kann mithilfe des grünen FITC/GFP-Kanals nachgewiesen werden. Die grüne Färbung ist ebenfalls nicht vom Membranpotenzial abhängig und kann zum Färben von lebenden und fixierten Zellen verwendet werden.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 490 nm
Emission: 523 nm
Application
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Mitochondrienfarbstoff für die Bildgebung von lebenden Zellen zum Färben der Mitochondrienmembran für den Nachweis der Zellviabilität, Stoffwechselaktivität und allgemeinen Zellgesundheit.
Physical form
Lyophilisiert
Preparation Note
BioTracker 488 Mitochondrienfarbstoff, grün, bei -20 ºC aufbewahren. Vor Licht schützen.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Analysis Note
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 490 nm
Emission: 523 nm
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT135SCT137SCT120
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c