Fortfahren mit
MPSTD4
mPAGE® Color Proteinstandard
mPAGE® Color Protein Standard
Synonym(e):
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 174.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105337
CHF 174.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
mol wt
10-203 kDa
packaging
pkg of 500 μL
manufacturer/tradename
Millipore MPSTD4
storage temp.
−20°C
General description
Der mPAGE® Color Proteinstandard ist ein Gemisch aus zehn hochgradig aufgereinigten vorgefärbten Proteinen im Bereich von 10 kDa bis 203 kDa, die kovalent an verschiedene Chromophoren gekuppelt sind. Der mPAGE® Color Proteinstandard ist zum Beobachten der Proteintrennung während SDS-PAGE, Verifizieren der Western-Transfereffizienz auf Membranen und Approximieren der Größe von Proteinen konzipiert.
Lagerpuffer: 62,5 mmol/l Tris-H3PO4 (pH-Wert 7,5 bei 25 °C), 1 mmol/l EDTA, 2 % SDS, 10 mmol/l DTT, 1 mmol/l NaN3, 33 % Glycerin Beladung: 2,5 bis 10 μl je Bahn.
  • Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Application
SDS-PAGE, Western Blot
  • Immunblotting (Western)
  • Western Blot
Other Notes
4 °C bis zu 3 Monate oder 25 °C bis zu zwei Wochen.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MPSTD2SDS7B2C1992
form
liquid
form
liquid
form
-
form
solution
mol wt
10-203 kDa
mol wt
-
mol wt
26,600-180,000 Da
mol wt
8,000-220,000 Da
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Millipore MPSTD4
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
packaging
pkg of 500 μL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Panoramica sulla chimica dei gel di poliacrilammide e istruzioni dettagliate per la colatura manuale con i kit PAGE® TurboMix per la colatura di gel Bis-Tris
Überblick über die Chemie von Polyacrylamidgelen und detaillierte Anweisungen für den Handguss von Polyacrylamidgelen mit den mPAGE® TurboMix Bis-Tris-Gelgießkits.
Alle Protokolle anzeigen
Artikel
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Modernisez votre processus de coulée de gel grâce aux gels SDS-PAGE prêts à l'emploi en seulement 3 minutes avec le système de coulée mPAGE® Lux. Découvrez des méthodes de coulée de gel plus simples et plus sûres.
Verwandter Inhalt
Nous comprenons. Les westerns peuvent être une plaie, et nous en avons certainement fait notre part. Alors, partagez avec nous vos horribles taches et recevez une surprise ! Nous ne pouvons pas vous dire de quoi il s'agit - ce serait vous gâcher la surprise - mais nous vous assurons qu'elle suscitera de la créativité dans le laboratoire.
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
Lo capiamo. I western possono essere una spina nel fianco, e noi abbiamo sicuramente fatto la nostra parte. Quindi, condividete con noi le vostre brutte macchie e riceverete una sorpresa! Non possiamo dirvi di che cosa si tratta, perché rovineremmo la sorpresa, ma vi assicuriamo che stimolerà la creatività del laboratorio.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MPSTD404061841077657
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review