Wichtige Dokumente
MPSTD2
Millipore
mPAGE®-Western-Proteinstandard
About This Item
UNSPSC-Code:
41105337
NACRES:
NA.32
Form
liquid
Allgemeine Beschreibung
mPAGE-Western-Proteinstandards bestehen aus sieben rekombinanten Proteinen mit 20 kDa, 30 kDa, 40 kDa, 50 kDa, 60 kDa, 80 kDa und 120 kDa mit einer IgG-Bindungsstelle, die an die meisten Antikörper bindet. Dies ermöglicht die Visualisierung des Proteinmarkers und der Probenproteine auf demselben Western Blot ohne zusätzliche Reagenzien.
  • Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Anwendung
2,5 bis 10 μl pro Well laden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss das Beladevolumen des Markers entsprechend der Empfindlichkeit der Nachweismethode optimiert werden. Dieser Marker bindet an die konstante IgG-Region, sodass Protein-A- oder Protein-G-Fluorophorkonjugate nicht für den Nachweis verwendet werden können.
Nicht abkochen.
Western Blot
Rechtliche Hinweise
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Entdecken Sie das mPAGE®-Lux-Gießsystem, mit dem Sie gebrauchsfertige SDS-PAGE-Gele in nur 3 Minuten erhalten. Frische SDS-PAGE-Gele, die genau dann für Sie bereitstehen, wenn Sie sie brauchen.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Protokolle
Überblick über die Chemie von Polyacrylamidgelen und detaillierte Anweisungen für den Handguss von Polyacrylamidgelen mit den mPAGE® TurboMix Bis-Tris-Gelgießkits.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.