Fortfahren mit
8.20171
Brom
for synthesis
Synonym(e):
Brom
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 133.00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 357.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.81
UNSPSC Code:
12352300
EC Index Number:
231-778-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
CHF 133.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
233 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
reagent type: oxidant
kinematic viscosity
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
solubility
35 g/L
density
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Br-]
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
InChI key
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
General description
für die Synthese
Application
Brom kann als Oxidationsmittel für die Oxidation von folgenden Substanzen eingesetzt werden:
  • Primäre Alkohole zu Aldehyden oder zu Estern und sekundäre Alkohole zu Ketonen.
  • Alkohole oder Diole zu Tetrahydrofuranen in Gegenwart von Silber(I)-Salzen.
  • Endiol-bis-trimethylsilylether zu α-Diketonen.
  • Aldehyde zu Estern in Gegenwart von alkoholischen Lösungsmitteln und Natriumbicarbonat-Puffer.
  • Aliphatische und aromatische Thiole zu Disulfiden.
Brom kann außerdem zusammen mit anderen Reaktionspartnern wie Hexamethylphosphortriamid (HMPA) und Bis(tributylzinn)oxid (HBD) für die selektive Oxidation von sekundären Alkoholen eingesetzt werden. Brom/Nickel-Carboxylate wandeln jedoch 1,4-Diole zu γ-Butyrolactonen durch selektive Oxidation des primären Alkohols um.
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch)≥ 99,0 %AussehenBräunlich-rote rauchende Flüssigkeit
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.019482775761.01945
Bromine for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01948
Bromine
Bromine extra pure
Supelco
1.01945
Bromine
solubility
35 g/L
solubility
35 g/L
solubility
-
solubility
35 g/L
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-7.3 °C
mp
-7.3 °C
mp
−7.2 °C (lit.)
mp
-7.3 °C
bp
58.8 °C/1013 hPa
bp
58.8 °C/1013 hPa
bp
58.8 °C (lit.)
bp
58.8 °C/1013 hPa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brom
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preparation of disulfides by the oxidation of thiols using bromine
Wu Xiaoming, et al.
Synthetic Communications, 26(1) (1996)
Bromine as an oxidant for direct conversion of aldehydes to esters
Williams DR, et al.
Tetrahedron Letters, 29(40) (1988)
Bromine
Goehring RR
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820171100004022536453330
820171025004022536453323
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf