If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 110.00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
67 hPa ( 20 °C)
product line
LiChropur™
assay
99.0-101.0% (acidimetric)
form
solid
storage condition
(Tightly closed. Dry)
concentration
≤100% (Ammonium hydrogen carbonate)
technique(s)
HPLC: suitable
color
colorless
pH
8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
106 °C
solubility
220 g/L
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(O)O.N
InChI
InChI=1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3, 1S/3CH2O3.2H3N.2Zn/c3*2-1(3)4;;;;/h3*(H2,2,3,4);2*1H3;;/q;;;;;2*+2/p-4
InChI key
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N, QOPSSYZLVIENBR-UHFFFAOYSA-J
Application
- Desorption of Ammonia Adsorbed on Prussian Blue Analogs by Washing with Saturated Ammonium Hydrogen Carbonate Solution: In dieser Studie wird die Wirksamkeit von Ammoniumhydrogencarbonat bei der Entfernung von adsorbiertem Ammoniak aus Preußischblau-Analoga untersucht, was seine potenzielle Anwendung in Umweltsanierungsprozessen verdeutlicht (Usuda et al., 2022).
- Development and Validation of a Capillary Zone Electrophoresis-Tandem Mass Spectrometry Method for Simultaneous Quantification of Eight β-Lactam Antibiotics and Two β-Lactamase Inhibitors in Plasma Samples: Obwohl sich diese Forschungsarbeit in erster Linie auf β-Lactam-Antibiotika und β-Lactamase-Inhibitoren konzentrierte, wurde Ammoniumhydrogencarbonat in der Probenvorbereitungsphase verwendet, um seine Rolle in analytischen Methoden zu verdeutlichen (Cizmarova et al., 2024).
- Development and validation of an LC-MS/MS method for quantifying diamorphine and its major metabolites 6-monoacetylmorphine, morphine, morphine-3-glucuronide, and morphine-6-glucuronide in human plasma: In diesem Artikel wird die Verwendung von Ammoniumhydrogencarbonat bei der Analyse des Wirkstoffmetabolismus erwähnt, was auf seinen Nutzen bei forensischen und pharmakologischen Tests hinweist (Thomann et al., 2024).
- Fabrication of gelatin microspheres containing ammonium hydrogen carbonate for the tunable release of herbicide: Erörtert die innovative Verwendung von Ammoniumhydrogencarbonat bei der Herstellung von Gelatine-Mikrokügelchen mit kontrollierter Freisetzung für die Anwendung von Herbiziden, die zu nachhaltigeren landwirtschaftlichen Praktiken beitragen (Liu et al., 2021).
- GC-MS/MS Determination of Synthetic Cathinones: 4-chloromethcathinone, N-ethyl Pentedrone, and N-ethyl Hexedrone in Oral Fluid and Sweat of Consumers under Controlled Administration: Pilot Study: Der Fokus liegt zwar auf synthetischen Cathinonen, aber die Rolle von Ammoniumhydrogencarbonat bei der Probenvorbereitung und -stabilisierung in GC-MS/MS-Analysen spiegelt seine Bedeutung in modernen toxikologischen Untersuchungen wider (Nuñez-Montero et al., 2023).
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.0-101.0% (acidimetric) | assay 99.0-101.0% (acidimetric) | assay ≥99.5% (T) | assay - |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| concentration ≤100% (Ammonium hydrogen carbonate) | concentration - | concentration - | concentration - |
| product line LiChropur™ | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line BioUltra | product line - |
| application(s) food and beverages | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| form solid | form solid | form powder or crystals | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumhydrogencarbonat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Protokolle
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.
Artikel
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.
Learn the tips and tricks of selecting and preparing a suitable mobile phase buffer for your HPLC separations and method developments for samples that contain ionizable compounds.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 5330050050 | 04054839047022 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf