Fortfahren mit
475992
mTOR-Inhibitor XII, Torin2
Synonym(e):
mTOR-Inhibitor XII, Torin2, 9-(6-Aminopyridin-3-yl)-1-(3-(Trifluormethyl)phenyl)benzo[h][1,6]naphthyridin-2(1H)-on, DNA-PK-Inhibitor VII, PI-3-K-Inhibitor XIX, PI-4-K-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 230.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H15F3N4O
Molekulargewicht:
432.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
CHF 230.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
form
powder
potency
2 nM IC50
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Ein strukturelles Torin1-Analogon (Katalog-Nr. 475991), das als zellpermeabler, potenter, ATP-kompetitiver Inhibitor gegen DNA-PK und mTOR wirkt (IC50 = 0,5 bzw. 2,81 nM). Im Vergleich zu Torin1 zeigt Torin2 eine stärkere hemmende Wirkung gegen PI 4-Kβ (IC50 = 18,3 nM) und PI 3-K (IC50 = 4,68, 5,67, 8,58, 17,5, 24,5 und 28,1 nM, jeweils gegen P110α/P85α, P110γ, hVPS34, P110δ/P85α, C2β, C2α), während es bei der Hemmung der S6K1(Thr389)-Phosphorylierung in MEF-Kulturen in vitro wirksamer ist (IC50 = 0,25 nM vs. 2 nM, jeweils für Torin2 und Torin1), und es zeigt in vivo eine viel bessere orale Bioverfügbarkeit bei Mäusen (Cmax (ng/ml)/T1/2 (h) = 3968/0,72 bzw. 223/0,79, jeweils für Torin2 und Torin1; 10/mg/kg p. o.).
Biochem/physiol Actions
Primärziel
MTOR
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Liu, Q., et al. 2011. J Med Chem.54, 1473.
Liu, Q., et al. 2010, J Biol Chem.284, 8023.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
475991475988528108
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
475992-10MG04055977184440