475991
Torin1
≥99% (HPLC), powder, mTOR inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
mTOR-Inhibitor XI, Torin1, 1-(4-(4-Propionylpiperazin-1-yl)-3-(Trifluormethyl)phenyl)-9-(Chinolin-3-yl)Benzo[h][1,6]Naphthyridin-2(1H)-on, DNA-PK-Inhibitor VI, PI-3-K-Inhibitor XVIII
Größe auswählen
CHF 302.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 302.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
mTOR-Inhibitor XI, Torin1, mTOR Inhibitor XI, Torin1, CAS 1222998-36-8, is a cell-permeable, highly potent, ATP-competitive inhibitor of mTOR and DNA-PK (IC50 = 4.32 and 6.34 nM, respectively).
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Wirksamkeit
2 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow-white
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)[n]3c4c5c(ncc4cc[c]3=O)ccc(c5)c6cnc7c(c6)cccc7)N2CCN(CC2)C(=O)CC
InChI
1S/C35H28F3N5O2/c1-2-32(44)42-15-13-41(14-16-42)31-11-9-26(19-28(31)35(36,37)38)43-33(45)12-8-24-20-40-30-10-7-22(18-27(30)34(24)43)25-17-23-5-3-4-6-29(23)39-21-25/h3-12,17-21H,2,13-16H2,1H3
InChIKey
AKCRNFFTGXBONI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
MTOR
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Thoreen, C., et al. 2009. J Biol Chem.284, 8023.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable