Fortfahren mit
4010CBC
Hypoxanthin
Xanthine oxidase substrate.
Synonym(e):
Hypoxanthin, 6-Hydroxypurin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.11
UNSPSC Code:
12352208
NACRES:
NA.51
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
1 M HCl: 20 mg/mL, clear (faint color solution), DMF: 5 mg/mL, cloudy (with particulates), DMSO: 5 mg/mL, clear, colorless (with few particulates), hydrogen: 5 mg/mL, cloudy (with particulates)
cation traces
heavy metals: ≤10 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[nH]1c2nc[nH][c](c2nc1)=O
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChI key
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
General description
Bitte beachten: Dieses Produkt entspricht dem Produkt, das zuvor unter der Best.-Nr. 4010 erhältlich war. Nur die Bestellnummer hat sich geändert.
Xanthinoxidase-Substrat. Ein Produkt aus dem Nukleinsäureabbau. Wirkstoff zur Wiedergewinnung von freien Purinen für die Nukleinsäure- und Nukleotidverwertung. Wird in Kombination mit Thymidin und Aminopterin zum Klonen und Selektieren von Hybridom-Zelllinien verwendet.
Xanthinoxidase-Substrat. Wird während des Nukleinsäureabbaus im Körper der Tiere gebildet. Wirkstoff zur Wiedergewinnung von freien Purinen für die Nukleinsäure- und Nukleotidverwertung. Wird in Kombination mit Thymidin und Aminopterin zum Klonen und Selektieren von Hybridom-Zelllinien verwendet.
Application
  • Targeted metabolomics analysis approach to unravel the biofilm formation pathways of Enterococcus faecalis clinical isolates: Diese Forschungsarbeit setzt gezielte Metabolomik ein, um die Rolle von Hypoxanthin bei der Biofilmbildung von Enterococcus faecalis zu verstehen, und bietet Erkenntnisse, die zur Entwicklung neuer antibakterieller Strategien führen könnten (Suriyanarayanan T et al., 2024).
Preparation Note
Nach der Rekonstitution mittels Filtration durch einen 0,22-µ;m-Filter sterilisieren, in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 1 Jahr haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H93771191226Y0000441
Quality Level
100
Quality Level
200, 300
Quality Level
-
Quality Level
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0%
assay
-
assay
-
form
solid
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
1 M HCl: 20 mg/mL, clear (faint color solution), DMSO: 5 mg/mL, clear, colorless (with few particulates), DMF: 5 mg/mL, cloudy (with particulates), hydrogen: 5 mg/mL, cloudy (with particulates)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hypoxanthin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
4010CBC-25GM04055977189353