H9377
Hypoxanthin
≥99.0%
Synonym(e):
6-Hydroxypurin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
formic acid: water (2:1): 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
SMILES String
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChIKey
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- zur Sondenfütterung von Mäusen und zur Bewertung der Xanthinoxidase(XO)-Aktivität in pasteurisierter Vollmilch in vivo in Kaliumoxonat-induziertem Mausmodell der Hyperurikämie
- als Zusatzstoff in Iscoves modifiziertem Dulbeccos-Medium (IMDM) zur Kultivierung von Zelllinien in vitro (EL-1-Zellen)
- als reiner Standard für die Quantifizierung von Hypoxanthin in Glaskörperproben mittels UV-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC-UV) zur Schätzung des Post-Mortem-Zeitraums
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.