Fortfahren mit
1191226
USP
Didanosin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Hypoxanthin, 6-Hydroxypurin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'410.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5811
CHF 1'410.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
didanosine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChI key
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Hypoxanthin ist ein Nährstoffzusatz für eine Vielzahl von Anwendungen in der Zellkultur mit bakteriellen, parasitären (Plasmodium falciparum) und tierischen Zellen. Hypoxanthin ist Bestandteil von Selektionsmedien für Hybridoma-Methoden.
Didanosine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Didanosine
  • Didanosine Delayed-Release Capsules
  • Didanosine for Oral Solution
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0000441Y0002147H9636
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
API family
didanosine
API family
didanosine
API family
mercaptopurine
API family
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)