Fortfahren mit
233152
Dithioerythritol
A protective agent for SH groups.
Synonym(e):
Dithioerythritol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.25
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
RTECS - KF2410000
assay
≥98% (titration)
form
solid
reaction suitability
reagent type: reductant
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
<1% disulfides (UV)
color
white
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
solubility
water: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
SC[C@H](O)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
General description
Ein Schutzmittel für SH-Gruppen.
Wasserlösliches, zellpermeables Schutzmittel für Sulfhydrylgruppen. Es hält Monothiole im reduzierten Zustand und reduziert Disulfide quantitativ. Schützt die Proteinsulfhydryle und stellt die durch die Oxidierung der Sulfhydrylgruppen in vitro verloren gegangene Enzymaktivität wieder her.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und unter Inertgas einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0632D9779233155
assay
≥98% (titration)
assay
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
assay
≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
assay
≥97% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 30 mg/mL, ethanol: soluble
impurities
<1% disulfides (UV)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3