Fortfahren mit
D9779
DL-Dithiothreitol
Molecular Biology, ≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
Synonym(e):
(±)-Dithiothreitol, rac-Dithiothreitol, Dithiothreitol, threo-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, Clelands Reagens, DTT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 54.20
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 112.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 365.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 695.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'370.00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2'250.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
UNSPSC Code:
12161504
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-468-7
Beilstein/REAXYS Number:
1719757
MDL number:
CHF 54.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
41-44 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
advanced drug delivery
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
Dithiothreitol (DTT) ist ein hervorragendes Reagenz zum Erhalt der SH-Gruppen in Proteinen im reduzierten Zustand. Es leitet die Thiol-Disulfid-Austauschreaktion ein, um die intra- oder intermolekularen Disulfidbindungen in Biomolekülen vollständig zu reduzieren. DTT zielt spezifisch auf die Disulfidbrücke des Vernetzungsmittels N,N′-bis(acryloyl)cystamin, um die Matrix eines Polyacrylamidgels und der Natriumdodecyl-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (SDS-PAGE) aufzubrechen. Folglich ist es sehr wirksam in Verbindung mit Puffern, die Disulfide quantitativ reduzieren. DTT hat von Natur aus einen weniger stechenden Geruch und ist weniger toxisch als 2-Mercaptoethanol. Außerdem ist es 7-mal höher konzentriert als Beta-Mercaptoethanol.
Application
DL-Dithiothreitol wird in Proteinproben verwendet, um die Disulfidbindungen zu reduzieren, bevor die Probe für Western Blot oder SDS-PAGE auf das Gel geladen wird. Es wird im Verfahren der In-situ-Hybridisierung von mRNA eingesetzt.
Es wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente für die Proteinextraktion bei der Western-Blot-Analyse
  • zur Vorbereitung von Proben-Lysepuffer für die quantitative Massenspektroskopie
  • als Kinase-Pufferkomponente für das Enzymimmunoassay (ELISA)
Ein hervorragendes Reagens, um SH-Gruppen in reduziertem Zustand zu halten; reduziert Disulfide quantitativ. DTT-Zugabe in den Probenpuffer ist ein effektives Mittel um Disulfidbindungen in Proteinen vor der Durchführung einer SDS-PAGE zu reduzieren. DTT kann auch dazu benutzt werden, um die Disulfid-Brücken des Crosslinkers N,N′-bis(acryloyl)cystamin zu spalten und dadurch die Matrix eines Polyacrylamidgels aufzulösen. DTT riecht weniger stechend und ist weniger giftig als 2-Mercaptoethanol. In der Regel genügt eine sieben Mal kleinere Konzentration an DTT (100 mM) als die, für 2-Mercaptoethanol notwendige (5% v/v, 700 mM).
Biochem/physiol Actions
Dithiothreitol (DTT) wird häufig in der biochemischen Herstellung von Thiolproteinen und der chemischen Peptidsynthese verwendet. DTT wird zudem in der proteinchemischen Forschung zur Proteinfaltung und Aktivität von Enzymen verwendet.
Features and Benefits
  • Geeignet für die Molekularbiologie
  • Frei von RNase, DNase, Exonuklease und Protease
  • Hohe Reinheit (HPLC ≥98 %)
  • Kein Schwermetall ≤5 ppm
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0632D554543816
description
Molecular Biology, ≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
description
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
description
BioXtra, ≥99.0% (titration)
description
BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
assay
≥98% (HPLC), ≥99% (titration)
assay
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
assay
≥99.0% (titration)
assay
900-1100 mmol/L (Titration molarity)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Dithiothreitol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. In het kader van de IVDR richtlijnen heb ik de volgende vraag; Heeft de stof DL-Dithiothreitol het keurmerk IVD/CE?
    1 answer
    1. No, this product does not have the have the IVD/CE quality mark. This is a research grade product which is not intended for in vitro applications.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What is the meaning of Molecular Biology Grade in the description of Product D9779, DL-Dithiothreitol?
    1 answer
    1. Molecular Biology grade products are tested for DNase, RNase, and protease to make certain that they contain minimal levels of these contaminants.
      Helpful?
  5. What is the solubility of Product D9779, DL-Dithiothreitol?
    1 answer
    1. This product is soluble in water (50 mg/mL), yielding a clear, colorless solution. DTT is also soluble in ethanol, acetone, ethyl acetate, chloroform and ether. This information may be found on the product information sheet for a related DTT product (Product No. D0632).
      Helpful?
  6. What is the shelf life of Product D9779, DL-Dithiothreitol?
    1 answer
    1. The recommended retest period for D9779 is 4 years. This information can be found on the Specification Sheet. The actual retest date for a given lot can be found on the Certificate of Analysis for that lot.
      Helpful?
  7. What is the solution stability of Product D9779, DL-Dithiothreitol (DTT)?
    1 answer
    1. We generally recommend preparing DTT solutions fresh daily. A table showing the half life of DTT in solution under various conditions can be found on the product information sheet for a related DTT product (Product No. D0632).
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.