Fortfahren mit
1.02405
Natriumcarbonat
volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST SRM Certipur®
Synonym(e):
wasserfreie Soda, Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
80 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 197.00
CHF 147.75
80 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 226.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.99
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Index Number:
207-838-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
CHF 147.75
ListenpreisCHF 197.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
This product is equipped with an integrated RFID tag in the label for seamless data transfer to the titration instrument.
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur., reag. USP
product line
Certipur®
form
solid
potency
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
solubility
212.5 g/L
density
2.53 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1100 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
General description
Natriumcarbonat ist ein volumetrischer Standard, der unter strengen Bedingungen hergestellt und mit der höchstmöglichen Präzision gemessen wird. Der Massenanteil wird mittels potentiometrischer Titration bestimmt, und die Qualifizierung erfolgt in einem gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungenabgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Application
Es wird als zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) für die Standardisierung von volumetrischen Lösungen in acidimetrischen Titrationen gemäß USP und Ph. Eur.
Biochem/physiol Actions
Pufferbestandteil, kann zur Entfernung peripherer Membranproteine eingesetzt werden.
Features and Benefits
  • Erhältlich als Feststoff in einer gesicherten Glasflasche, um Stabilität während der gesamten Haltbarkeitsdauer bis zum Öffnen zu gewährleisten.
  • Zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) nach ISO 17034
  • Hochreines Material, zurückführbar auf NIST SRM
  • In einem durch DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor gemessen
  • In Übereinstimmung mit dem Kapitel „Reagenzien“ in USP und Ph. Eur.
  • Die hohe Qualität bietet genaue Titerbestimmungen
  • Ein Analysenzertifikat (CoA) liegt bei
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
22348471345222321
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
Certipur®
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
bulk density
1100 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
pH
~12.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or granules
solubility
212.5 g/L
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumcarbonat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
La détermination du titre ou la standardisation d'une solution de titrage est essentielle à l'obtention de résultats de titrage fiables et exacts. Des solutions de haute qualité vérifiées au moyen d'étalons de grande qualité sont la base de procédures de détermination fiables.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102405008004022536555812
102405008304054839650642
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf