Wichtige Dokumente
71345
Natriumcarbonat
BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (calc. on dry substance, T)
Synonym(e):
Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.5% (calc. on dry substance, T)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% total sulfur (as SO4)
Verlust
≤1.0% loss on drying, 200 °C
pH-Wert
~12.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
851 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES String
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?