Fortfahren mit
1.00950
Chromocult® Enterococci-Agar
Selective culture medium for the isolation and differentiation of Enterococci
Synonym(e):
Enterococcus-Agar, Chromogener Enterococci-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’080.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
CHF 1’080.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2 (25 °C, 33 g/L in H2O)
solubility
33 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp.
General description
Das Vorhandensein von Enterococci, insbesondere von E. faecalis, E. faecium, E. durans und E. hirae, verweist auf eine Fäkalienkontamination. Das Enterococci-Agar-Medium wird mit einem speziellen chromogenen Substrat bereitgestellt, auf das verschiedene Spezies von Enterococci einwirken, um leicht zu identifizierende rote Kolonien zu erzeugen. Nicht-Enterococci-Spezies erzeugen blau/violette, türkisfarbene oder sogar farblose Kolonien, die leicht von den roten Kolonien zu unterscheiden sind. Das Medium wird auch mit Natriumazid und Ochsengalle bereitgestellt, das das Wachstum eventueller mikrobieller Begleitflora hemmt.
Application
Chromocult® Enterococci-Agar kann zum Isolieren, Differenzieren und Auszählen von in verschiedenen Nahrungsmitteln, in Wasser oder Tierfutter vorhandenen Enterococci verwendet werden. Er kann auch zur Bestimmung einer Fäkalienkontamination in Nahrungsmitteln, in Wasser oder Tierfutter verwendet werden.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich
pH-Wert (25 °C): 6,8–7,2
Wiederfindung auf Testmedium (Enterococcus faecium ATCC 882): ≥ 50 %
Wiederfindung auf Testmedium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Enterococcus durans ATCC 6056): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≤ 0,01 %
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): ≤ 0,01 %
Wiederfindung auf Testmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≤ 0,01 %
Koloniefarbe (Enterococcus faecium ATCC 882): rot
Koloniefarbe (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): rot
Koloniefarbe (Enterococcus durans ATCC 6056): rot
Koloniefarbe (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): rot
Koloniefarbe (Aerococcus viridans ATCC 10400): rosarot bis violett
Wachstum (Aerococcus viridans ATCC 10400): gehemmt
Inkubation: 24 h; 35 °C; aerob.
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.008501.104261.20596
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
form
granular
form
granular
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
Enterococcus spp.
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Escherichia coli, coliforms
suitability
Cronobacter spp. (spp.)
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
pH
6.8-7.2 (25 °C, 33 g/L in H2O)
pH
6.8-7.2 (25 °C, 34.6 g/L in H2O)
pH
6.6-7.0 (25 °C, 26.5 g/L in H2O)
pH
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100950050004022536780573