Fortfahren mit
1.00583
Wolframphosphorsäure-Hydrat
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Wolframphosphorsäure-Hydrat, Wolframatophosphorsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 126.00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 511.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3[P(W3O10)4] · x H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2880.05 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
215-682-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
CHF 126.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
solid
potency
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤17% loss on ignition, 750 °C
pH
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
107 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
bulk density
960 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm, sulfate (SO42-): ≤100 ppm
cation traces
Cu: ≤10 ppm, Fe: ≤20 ppm, K: ≤200 ppm, Na: ≤200 ppm, Pb: ≤20 ppm
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[P](=O)(O)(O)O.O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Calixarene based portable sensor for the direct assay of indiscriminate ephedrine content of weight loss herbal preparations.: Wolframphosphorsäurehydrat wird als Protonenleiter bei der Entwicklung eines Sensors auf Calixarenbasis verwendet, der einen präzisen Nachweis von Ephedrin in pflanzlichen Produkten ermöglicht, was seine Anwendung in der analytischen Chemie zur Sicherheit der öffentlichen Gesundheit demonstriert (Wahba et al., 2021).
  • A New Solid-State Proton Conductor: The Salt Hydrate Based on Imidazolium and 12-Tungstophosphate.: In diesem Artikel wird Wolframphosphorsäurehydrat als Schlüsselkomponente eines neuartigen Festkörper-Protonenleiters vorgestellt, der bedeutende Fortschritte in der Materialwissenschaft für Brennstoffzellen und andere Energieanwendungen bietet (Martinelli et al., 2021).
  • Location, acid strength, and mobility of the acidic protons in Keggin 12-H3PW12O40: a combined solid-state NMR spectroscopy and DFT quantum chemical calculation study.: Die Forschungsarbeit untersucht die sauren Eigenschaften und die Protonenmobilität von Wolframatophosphorsäurehydrat mithilfe fortschrittlicher NMR- und DFT-Techniken und liefert wertvolle Erkenntnisse für die Katalyse und Materialwissenschaft (Yang et al., 2005).
Analysis Note
Chlorid (Cl): ≤ 50 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 100 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 10 ppm
Fe (Eisen): ≤ 20 ppm
K (Kalium): ≤ 200 ppm
Na (Natrium): ≤ 200 ppm
Pb (Blei): ≤ 20 ppm
Glühverlust (750 °C): ≤ 17 %
Other Notes
Ersetzt: PX1055; PX1055-4
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0058279690455970
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
pH
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
1.3 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
2 (20 °C)
pH
-
cation traces
Cu: ≤10 ppm, K: ≤200 ppm, Pb: ≤20 ppm, Fe: ≤20 ppm, Na: ≤200 ppm
cation traces
Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.002%, Pb: ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤20 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wolframphosphorsäure-Hydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
171565-18L-C04061838234902
257117-200ML04061838126085
331376-PZ04061823810920
171565-4X25ML04065268444450
171565-100ML04061838751058
171565-18L04061838751065
171565-800ML04061838751089
703575-100ML04061837845154
331376-50ML04061838126559
171565-50ML04061838751072
703575-800ML04061837845161
331376-4X25ML04065268447413
331376-100ML04061826727867
331376-800ML04061826727874
100583010004022536008264
100583025004022536008271