Wichtige Dokumente
455970
Wolframatophosphorsäure Hydrat
99.995% trace metals basis (Purity excludes up to 300 ppm Si)
Synonym(e):
Wolframatophosphorsäure
Qualitätsniveau
Assay
99.995% trace metals basis (Purity excludes up to 300 ppm Si)
Form
powder or crystals
Methode(n)
blocking: suitable
Verunreinigungen
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
~95 °C (lit.)
SMILES String
O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChIKey
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Prins cyclization reaction
- dehydration of alcohols
- hydration of olefins.3
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?