Fortfahren mit
1.00397
N,N-Dimethylformamid
for peptide synthesis
Synonym(e):
DMF, NSC 5356
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 375.00
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 601.00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’180.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.09
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
200-679-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605365
Assay:
≥99.9% (GC)
Bp:
153 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
CHF 375.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
dilution
(for synthesis)
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤10 ppm Amines (Dimethylamine), ≤300 ppm Water
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
solubility
soluble 1000 g/L
density
0.944 g/mL (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Lösungsmittel für viele hydrophobe, organische Verbindungen.
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,9 %
Identität (IR): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0005 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Amine (Dimethylamin): ≤ 10 ppm
Abdampfrückstand: ≤ 10
Wasser: ≤ 300 ppm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4944885.438971.10983
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9%
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
soluble 1000 g/L
solubility
water: miscible
solubility
1000 g/L
solubility
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100397602504027269298845
100397400004027269261665
100397250004027269261658
100397619004027269393489