Wichtige Dokumente
494488
N,N-Dimethylformamid
biotech. grade, ≥99.9%
Synonym(e):
DMF, NSC 5356
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
biotech. grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
2.7 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
833 °F
Expl.-Gr.
15.2 %
Verunreinigungen
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.005% (water)
<8 ppm Free amines as dimethylamine
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.430 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
0.944 g/mL (lit.)
UV-Absorption
λ: 270 nm Amax: ≤1.0
λ: 275 nm Amax: ≤0.30
λ: 295 nm Amax: ≤0.10
λ: 310 nm Amax: ≤0.05
λ: 340 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChIKey
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
greener alternative product
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
135.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?