Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1’300.00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12141913
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
99.5%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 835-364-98
weight
500 g
max. part. size
75 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.5% | assay 99.5% | assay 99.5% | assay 99.5% |
| manufacturer/tradename Goodfellow 835-364-98 | manufacturer/tradename Goodfellow 693-124-27 | manufacturer/tradename Goodfellow 429-544-97 | manufacturer/tradename Goodfellow 640-526-47 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| weight 500 g | weight 100 g | weight 50 g | weight 200 g |
| max. part. size 75 (micron) | max. part. size 75 (micron) | max. part. size 75 μm | max. part. size 75 (micron) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tellurium
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| GF83536498-1EA | 04061821108777 |