Merck
GF42954497
Tellurium
powder, max. particle size 75 micron, weight 50 g, purity 99.5%
Synonym(e):
TE006010
Größe auswählen
1 EA
CHF 389.00
CHF 389.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 389.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12141913
NACRES:
NA.23
CHF 389.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 429-544-97
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
75 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)